NIST2579A
Lead paint films for Building surfaces (SRM 2570 through 2575)
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
envase
pkg of 150 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
coatings
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)