NIST2570
Lead paint film for portable x-ray fluorescence analyzers
NIST® SRM® 2570, blank (color code: white)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 film
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
XRF: suitable
aplicaciones
coatings
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2570_cert
SRM 2570_SDS
Otras notas
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)