NIST2574
Lead paint film for portable x-ray fluorescence analyzers
NIST® SRM® 2574, nominal 0.7 mg/cm2 (color code: gold)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 +blank
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
XRF: suitable
aplicaciones
coatings
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2574_cert
SRM 2574_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- Available with a certificate documenting NIST-certified value of total lead areic mass in cured paint by isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry (ID-ICP-MS).
- Certified value is metrologically traceable to the International System of Units (SI) for mass and length which is expressed as milligrams per centimetersquared.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, maintenance,and use instructions.
Otras notas
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)