Key Documents
ZLXUVL2L2
Milli-Q
Lámpara UV bactericida
For storage tank Automatic Sanitization Modules (ASM) connected to high volume water systems
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® CLX
General description
Esta lámpara UV bactericida está diseñada para controlar y limitar el número de bacterias en el agua purificada almacenada. Esta lámpara UV del ASM, que emite a 254 nm, irradia regularmente el agua en el depósito de almacenamiento para evitar el crecimiento bacteriano y la formación de biofilm en las paredes del depósito. 
Application
Lámpara UV de repuesto para utilizar con módulos de desinfección automática (ASM) independientes para sistemas de gran volumen.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class