Documentos clave
ZLXUVL2L1
Milli-Q
Lámpara UV bactericida
Reduces bacterial count of purified water in high volume water systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
Descripción general
Esta lámpara UV bactericida está diseñada para reducir el recuento de bacterias en agua purificada antes de ser dispensada para su uso. Antes de dispensarla, el agua purificada es desinfectada por esta lámpara UV y filtrada en el punto de dispensación del sistema de purificación de agua. La lámpara UV emite a 254 nm para aplicaciones sensibles a las bacterias. 
Aplicación
Lámpara UV de recambio para utilizar con sistemas de gran volumen.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.