0PTIA04NN1
Filtro Opticap® XL
Produces bacteria- and particulate-free Type 2 pure water, for use with Milli-Q® CLX
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Productos recomendados
Materiales
membrane ( 0.22 μm Durapore® for bacteria removal)
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Opticap®
impurezas
<10 cfu/mL Microorganisms
residuos de carbono orgánico total (TOC)
<500 ppb
tamaño de poro
0.22 μm pore size
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
Categorías relacionadas
Descripción general
El filtro Opticap® es un filtro esterilizante de calidad farmacéutica diseñado para eliminar bacterias y partículas del agua purificada antes de que entre en el analizador. Situado en el lazo de distribución, el panel del lazo con el filtro Opticap® XL puede montarse en la pared o ser independiente.
El filtro es compatible con los sistemas de purificación de agua de la gama Milli-Q® CLX 7000.
El filtro es compatible con los sistemas de purificación de agua de la gama Milli-Q® CLX 7000.
Aplicación
El filtro Opticap® XL suministra agua purificada sin bacterias y partículas para aplicaciones de investigación cruciales.
Características y beneficios
- Membrana Durapore® de 0,22μm para la eliminación de bacterias.
- Garantiza el cumplimiento de las especificaciones de calidad CLRW.
- Suministrada con un certificado de calidad (CoQ).
- Sustituir cada 6 meses para obtener resultados óptimos.
Componentes
- Filtro Opticap® XL con membrana Durapore® de 0,22μm para la eliminación de bacterias.
- Certificado de calidad.
Otras notas
Instrucciones de uso
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Análisis generales de laboratorio
- Indicaciones de uso: Purificación del agua
- Indicaciones de uso: Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del equipo del sistema (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany