Key Documents
TANKVNT02
Milli-Q
Filtro de ventilación con trampa de CO2
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
Sinónimos:
Filtro de ventilación
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
parameter
30 L/min air flow rate
H
33 cm (12.8 in.)
pore size
0.22 filter, μm
compatibility
for use with SDS
for use with tanks
shipped in
ambient
General description
El filtro de ventilación con trampa de CO2 está diseñado para filtrar el aire que entra en el depósito de almacenamiento SDS, protegiendo el agua purificada almacenada de contaminantes atmosféricos como el CO2, las partículas, los microorganismos y los compuestos orgánicos volátiles.
El filtro de ventilación con trampa de CO2 puede mantener los niveles de resistividad del agua de gran pureza durante el almacenamiento en los depósitos SDS.
Para utilizar con depósitos de almacenamiento más grandes, como los SDS 200, 350 y 500.
Application
El filtro de venteo proporciona protección avanzada contra los contaminantes atmosféricos.
Features and Benefits
  • El carbón activado absorbe los compuestos orgánicos volátiles.
  • Lecho de cal sodada para eliminar el dióxido de carbono.
  • Filtro hidrófobo de 0,22 μm para eliminar partículas y bacterias.
  • Fácil instalación en el soporte incorporado en la parte delantera del depósito SDS.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1