Key Documents
TANKMPK03
Milli-Q
Filtro de ventilación
Prevents contamination of pure water stored in 6/10 L internal storage tanks
Sinónimos:
Filtro de venteo para tanque interno
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
packaging
pkg of 2 units
H
3 cm (1.2 in.)
pore size
1 μm pore size
compatibility
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
shipped in
ambient
General description
Este filtro de ventilación está diseñado para evitar que las partículas y los microorganismos transportados por el aire entren en el depósito de almacenamiento de agua purificada. Se coloca sobre el depósito de almacenamiento interno de 6 l y 10 l.
Cuando se vacía el depósito de agua, el aire que entra atraviesa el filtro de ventilación. Es importante que el depósito esté hermético, asegurando la tapa, y que esté instalada la válvula de retención del tubo de desbordamiento. Esto obliga a que el aire pase sólo a través del filtro de ventilación, lo que reduce de manera significativa la contaminación atmosférica que entra en el depósito.
Para utilizar con sistemas de purificación de agua Direct-Q®, Direct-Q® UV, RIOS, RIOS-DI®, RIOS-DI® UV y RIOS-DI® Clinical.
Application
El filtro de venteo proporciona protección avanzada contra los contaminantes atmosféricos.
Features and Benefits
Membrana de filtración absoluta para retención de partículas y bacterias.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del aire
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de 0,65 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del sistema (suministrada con el sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
  • Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany