Key Documents
TANKMPK02
Milli-Q
Filtro de venteo para tanque de PE (agua de tipo III)
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Sinónimos:
Filtro de ventilación
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
polyethersulfone
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
Quality Level
feature
hydrophobic
packaging
pkg of 1 unit
H
6 cm (2.4 in.)
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size
fitting
NPT inlet connection
outlet hose barb
compatibility
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
shipped in
ambient
General description
Este filtro de ventilación está diseñado para proteger de los contaminantes atmosféricos el agua purificada almacenada en depósitos de almacenamiento de 30/60/100 PE. Se utiliza cuando el depósito se alimenta con agua de ósmosis inversa (RO, tipo III) producida en RiOs.
Un filtro de ventilación actúa filtrando el aire que entra en el depósito de agua. Cuando se vacía el depósito de agua, el aire que entra en el sistema atraviesa el filtro.
El cartucho del filtro está fabricado con polipropileno, polietersulfona (PES) y estireno-acrilonitrilo (SAN), y se monta cuidadosamente siguiendo un proceso carente de diclorometano (DCM).
Este filtro de ventilación se sustituye dos veces al año para obtener unos resultados óptimos.
Para utilizar con depósitos de almacenamiento de PE 30/60/100 alimentados con agua de RO (tipo III) procedente de los sistemas RiOs, RiOs Essential, Direct-Q® y Milli-Q® Direct.
Application
El filtro de venteo proporciona protección avanzada contra los contaminantes atmosféricos.
Features and Benefits
  • Permite garantizar el mantenimiento de la calidad del agua del depósito de almacenamiento para cumplir las especificaciones de calidad del agua exigidas.
  • El filtro de ventilación consta de dos discos de membrana hidrófobos de 0,65 μm para la retención de partículas y bacterias.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del aire
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de 0,65 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del sistema (suministrada con el sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
  • Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany