Key Documents
MHA00P2SM
Millipore
Caldo selectivo para levaduras y hongos
capacity 2 mL, Ampoule for testing soft drinks and other beverages for growth of yeast and mold. Antibiotics in the medium prevent bacterial overgrowth.
Sinónimos:
Caldo YM
About This Item
UNSPSC Code:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Quality Level
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pack of 50 tests
capacity
2 mL
filling volume
2 mL
color
green
input
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type sport drink
pH
4.4±0.2 (25.0 °C)
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
compatibility
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
molds
yeasts
General description
La microbiología de las bebidas variará mucho dependiendo del método de procesamiento y del medio de conservación. Grandes poblaciones de microorganismos a menudo indican mala calidad de la materia prima, equipos no desinfectados u oportunidad de crecimiento en el alimento en alguna etapa del proceso. Para la detección de hongos en los análisis sistemáticos de los alimentos líquidos utilizando la técnica de filtración a través de membrana se utiliza caldo selectivo para levaduras y hongos.(1) Este medio se utiliza para enriquecimiento de levaduras y hongos de poblaciones que contengan bacterias. El medio es muy nutritivo para el crecimiento de levaduras y hongos. La biopeptona y el extracto de levaduras proporcionan compuestos nitrogenados y vitaminas del complejo B. La tiamina es también una vitamina B presente en el medio. La dextrosa actúa como fuente de energía. La diastasa es una mezcla de enzimas amilolíticas. El verde de bromocresol es el indicador de pH, que es verde a un pH ácido (pH 4,0) mientras que es azul a pH 5,6. El fosfato de potasio contribuye al mantenimiento de la acción amortiguadora en el medio. Un pH bajo inhibe el crecimiento bacteriano. Las levaduras producen colonias grandes verdes, opacas. Las colonias de hongos son verdes y filamentosas
Application
El caldo selectivo para levaduras y hongos se utiliza para analizar el crecimiento de levaduras y hongos en los refrescos y otros líquidos. Los antibióticos presentes en el medio evitan el sobrecrecimiento bacteriano en muestras como las de cerveza, agua embotellada, sidra, refrescos, bebidas isotónicas y vino. Los medios encuentran su aplicación en el control de calidad clínico, cosmético, de análisis medioambiental, de alimentos sólidos y líquidos e industrial.
Packaging
Ampollas de plástico de 2 ml
Specifications
Temperatura de incubación: 28–32 °C
Tiempo de incubación: 48 – 72 horas
Culture Medium
Selectivo para levaduras y hongos
Analysis Note
Las levaduras forman colonias grandes opacas de color verde. Las colonias de hongos son verdes y filamentosas
Microorganismos de control de calidad
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A.brasilliensisanteriormente A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
Microorganismos específicos: Levaduras y hongos (selección por antibióticos)
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c