Key Documents
MHA00BSM2
Millipore
Caldo selectivo para Brettanomyces
capacity 2 mL, Ampoule for testing wine and beer for Brettanomyces
About This Item
UNSPSC Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Quality Level
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pack of 50 tests
capacity
2 mL
filling volume
2 mL
color
orange-yellow
input
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
pH
3.5±0.2 (25.0 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
compatibility
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
Brettanomyces/Dekkera spp.
General description
El caldo Selectivo para Brettanomyces es un medio utilizado para el enriquecimiento de Brettanomyces de los vinos. Brettanomyces es un género de levadura capaz de crecer en altas concentraciones de alcohol y de azúcares fermentados que no han sido utilizados por Saccharomyces cerevisiae durante la fermentación.{20} La presencia de Brettanomyces se asocia con la aparición de aromas extraños en el vino. La dextrosa es el carbohidrato fermentable que proporciona carbono y energía. El extracto de peptona y malta proporciona nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento. El extracto de levadura es fuente de vitaminas, particularmente del grupo B. La tiamina es un factor de crecimiento. Se añaden agentes selectivos para mejorar la recuperación de Brettanomyces a través de la inhibición de contaminantes comunes como Saccharomyces cerevisiae. Las colonias aparecen pequeñas, blancas, cremosas y muy convexas, casi semiesféricas. Puede aparecer un halo alrededor de la colonia debido a la producción de ácido
Application
El caldo selectivo para Brettanomyces encuentra su aplicación en la industria de alimentos sólidos y líquidos para analizar la presencia de Brettanomyces en el vino y la cerveza
Packaging
Ampollas de plástico de 2 ml
Specifications
Temperatura de incubación: 30 °C
Tiempo de incubación: 120 horas
Culture Medium
Brettanomyces Selectivo
Analysis Note
Las colonias aparecen pequeñas, blancas, cremosas y muy convexas, casi semiesféricas. Puede aparecer un halo alrededor de la colonia debido a la producción de ácido
Microorganismos de control de calidad
Dekkera(Brettanomyces) naardenesis (ATCC 22075)
Z. bailii (ATCC 60483)
P. aeruginosa (ATCC 9721)
Microorganismos específicos: especie Brettanomyces
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association (2001)