Key Documents
MHA000P2D
Millipore
Caldo diferencial Wallerstein
capacity 2 mL, ampoule used in breweries to detect and enumerate bacteria present in small numbers in a mixed flora sample. Cycloheximide inhibits most yeasts and molds.
Sinónimos:
WLD, caldo diferencial WL
About This Item
UNSPSC Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Quality Level
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pack of 50 tests
capacity
2 mL
filling volume
2 mL
color
slightly opalescent green-blue
input
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type wine
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
compatibility
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria
General description
Se recomiendan los medios diferenciales WL para el aislamiento selectivo y el recuento de las bacterias encontradas en las industrias cerveceras y fermentaciones industriales. La presencia de ciclohexamida inhibe el crecimiento de las levaduras.{4} Los medios líquidos en ampollas listos para usar resuelven numerosos problemas en los laboratorios de microbiología donde el tiempo, el equipo y el personal entrenado suelen escasear. Están disponibles en cómodas ampollas de plástico de un solo uso de 2 ml, lo que elimina la manipulación de las ampollas de vidrio y evita los residuos y desperdicios asociados con los medios envasados a granel.
Application
Los medios diferenciales WL se utilizan en el crecimiento de bacterias del ácido acético, flavobacterias, Proteus y bacterias termófilas en condiciones aerobias, y el crecimiento de las bacterias del ácido láctico y Pediococcus en condiciones anaerobias.{5}
Analysis Note
Las bacterias aparecen como colonias pequeñas de color verde azulado. Si crecen levaduras resistentes a la cicloheximida, son cremosas y de color verde-blanco
Microorganismos de control de calidad
A. aceti (ATCC 15973)
Microorganismos específicos: Bacterias acidúricas (se inhiben las levaduras y los hongos)
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association, 12, 43-43 (2001)
Paper read at American Society of Brewing Chemists Meeting
Wallerstein Laboratories Communications, 12, 43-43 (1950)