Documentos clave
5125-50GM-M
Sigma-Aldrich
Papain, Carica papaya
Sinónimos:
Papain, Carica papaya
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Formulario
solid
Nivel de calidad
actividad específica
>30,000 USP units/mg
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
pI 
8.75
solubilidad
aqueous buffer: 1 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Native papain from Carica papaya. A cysteine protease that hydrolyzes peptides, amides and esters, especially at bonds involving basic amino acids, glycine or leucine. Inhibitors include leupeptin (Cat. No. 108975) and PMSF (Cat. No. 52332).
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Definición de unidad
1 MCU (milk clotting unit) = 9 HDU (hemoglobin digestion units) = 6 GU (gelatin units) = 30 USP units
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable