1.10015
Aluminum Test Strips, colorimetric
10-250 mg/L (Al), MQuant®
Sinónimos:
Aluminium chemical test strips
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Aluminium Test, colorimetric, 10-250 mg/L (Al), MQuant®
descripción
semi-quantitative
Nivel de calidad
Línea del producto
MQuant®
analitos específicos
aluminium
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
intervalo de medida
10-250 mg/L (Al)
método de detección
colorimetric
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
- Test strip with reduction
- Recycled aluminum tube
- Digital instruction leaflet
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3