Documentos clave
05-23-2301
Sigma-Aldrich
Gastrin I, Human
Synthetic, human gastrin I. Peptide hormone produced in the stomach. Responsible for stimulation of gastric acid secretion. Delays gastric emptying and increases blood flow in the gastric mucosa.
Sinónimos:
Gastrin I, Human
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C97H124N20O31S
Número de CAS:
Peso molecular:
2098.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white
solubilidad
0.1% NH4OH, pH 8.0: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C97H124N20O31S/c1-49(2)39-68(114-95(146)71(43-54-46-100-59-18-11-9-16-57(54)59)116-97(148)73-19-12-37-117(73)76(121)48-102-85(136)60-24-30-74(119)104-60)93(144)110-65(29-35-81(130)131)91(142)109-64(28-34-80(128)129)90(141)108-63(27-33-79(126)127)89(140)107-62(26-32-78(124)125)88(139)106-61(25-31-77(122)123)87(138)103-50(3)84(135)113-69(41-52-20-22-55(118)23-21-52)86(137)101-47-75(120)105-70(42-53-45-99-58-17-10-8-15-56(53)58)94(145)111-66(36-38-149-4)92(143)115-72(44-82(132)133)96(147)112-67(83(98)134)40-51-13-6-5-7-14-51/h5-11,13-18,20-23,45-46,49-50,60-73,99-100,118H,12,19,24-44,47-48H2,1-4H3,(H2,98,134)(H,101,137)(H,102,136)(H,103,138)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,144)(H,111,145)(H,112,147)(H,113,135)(H,114,146)(H,115,143)(H,116,148)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H,132,133)
Clave InChI
GKDWRERMBNGKCZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Synthetic, human gastrin I. Peptide hormone produced in the stomach. Responsible for stimulation of gastric acid secretion. Delays gastric emptying and increases blood flow in the gastric mucosa.
Envase
Yes
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Pyr-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH₂ (Pyr = L-pyroglutamyl)
Forma física
Sold on the basis of peptide content.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Otras notas
Walsh, J.H. 1977. Fed. Proc.36, 1948.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable