W276804
Nerolin bromelia
≥99%, FG
Sinónimos:
2-Ethoxynaphthalene, 2-naphthol ethyl ether, Ethyl 2-naphthyl ether, Neroline, beta-naphthol ethyl ether, beta-naphthyl ethyl ether, bromelia, ethyl beta-naphtholate, ethyl beta-naphthyl ether, nerolin bromelia
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
Agency
meets requirements for JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥99%
origen
China origin
mp
35-37 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble
dipropylene glycol: soluble
isopropyl myristate: soluble
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; citrus
cadena SMILES
CCOc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-2-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
Clave InChI
GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?