Quality Level
assay
99%
form
powder
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES string
OC(c1ccccn1)C(=O)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11,15H
InChI key
ZKBDAJDDDOIASC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?