BAH147120350
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 14.1 L (3.73 gal)
Sinónimos:
PP funnel, large funnel
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H14712-0350
Overall H
17.875 in. (454 mm)
capacity
14.1 L (3.73 gal)
stem I.D. × L × O.D.
1 in. (26 mm) × 4.125 (104) × 2 in. (51 mm)
top I.D. × O.D.
12.5 in. (318 mm) × 13.875 in. (353 mm)
Categorías relacionadas
General description
Features and Benefits
- Molded of natural polypropylene plastic
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)