BAH147120250
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 4.3 L (1.14 gal)
Sinónimos:
PP funnel, large funnel
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H14712-0250
Al total
12.5 in. (309 mm)
capacidad
4.3 L (1.14 gal)
stem I.D. × L × O.D.
0.9375 in. (23 mm) × 3.625 in. (91 mm) × 2.0625 in. (52 mm)
top I.D. × O.D.
9.6875 in. (246 mm) × 10.25 in. (260 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Molded of natural polypropylene plastic
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)