B59608
α-Bromo-γ-butyrolactone
97%
Sinónimos:
2-Bromo-4-hydroxybutyric acid γ-lactone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
138 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
InChI key
LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.