Merck
667129
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
65-69 °C
SMILES string
Nc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
InChI key
MDQXGHBCDCOOSM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)