ALD01672
N-(1-(benzyloxy)-2-methylpropan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(COCC1=CC=CC=C1)NC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
InChI
1S/C18H20F3NO/c1-17(2,13-23-12-14-6-4-3-5-7-14)22-16-10-8-15(9-11-16)18(19,20)21/h3-11,22H,12-13H2,1-2H3
InChI key
JZBFKVSPZMRJGN-UHFFFAOYSA-N
Application
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)