Merck
A46900
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloropyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.56
Beilstein/REAXYS Number:
109814
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
crystals
mp
76-78 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChI key
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)