725056
3-Amino-4-chloropyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
58-63 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Nc1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
Clave InChI
GTLFLMZOABSJSV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)