A12801
2-Acetylbenzoic acid
99%
Sinónimos:
3-Hydroxy-3-methylphthalide, Acetophenone-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
1210557
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
115-117 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Yashpal S Chhonker et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 466-473 (2015-08-01)
The interest in therapeutic drug monitoring has increased over the last few years. Inter- and intra-patient variability in pharmacokinetics, plasma concentration related toxicity and success of therapy have stressed the need of frequent therapeutic drug monitoring of the drugs. A
Synthesis, 43-43 (1977)