Merck
T74802
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylbenzoic acid
99%
Sinónimos:
2-Mesitylenecarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C6H2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
1866187
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
152-155 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Kinetics of the interaction of a phosphorylating substrate analog with the Ca-ATPase of myosin and heavy meromyosin].
V M Kodentsova et al.
Nauchnye doklady vysshei shkoly. Biologicheskie nauki, (1)(1), 17-19 (1982-01-01)
I A Kozlov et al.
The Biochemical journal, 192(2), 483-488 (1980-11-15)
The alpha-subunits of factor-F1 ATPase are removed by extraction of submitochondrial particles with 1.75 M-LiCl, with the consequent loss of ATPase activity. ATPase activity is reconstituted by incubation of LiCl-extracted particles with purified alpha-subunits, and the reconstituted ATPase activity is