Merck
900585
Sigma-Aldrich
(R)-2-Methylpiperidine
95%
Sinónimos:
(-)-2-Methylpiperidine, (-)-Pipecoline, (2R)-2-Methylpiperidine, (R)-2-Methylcyclohexylamine, 2-(R)-Methylpiperidine, R-(-)-2-Methylpiperidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
99.17
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
NNWUEBIEOFQMSS-ZCFIWIBFSA-N
Application
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
58.0 °F
flash_point_c
14.44 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)