Merck
649147
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpyrrolidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
85.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
optical activity
[α]20/D +19°, c = 5 in methanol
refractive index
n20/D 1.4354
bp
97-99 °C (lit.)
density
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI key
RGHPCLZJAFCTIK-YFKPBYRVSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
45.0 °F - closed cup
flash_point_c
7.2 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)