Merck
735280
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
97%
Sinónimos:
4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6FNO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
63-68 °C
density
1.27 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-6(4-10)1-2-7(8)5-11/h1-3,11H,5H2
InChI key
YGAURRAHPYQHDC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)