145378
4,6-Dichloropyrimidine
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
bp
176 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
functional group
chloro
SMILES string
Clc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
InChI key
XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?