Merck
733601
Sigma-Aldrich
6-Aminopyridine-3-thioamide
95%
Sinónimos:
2-Aminopyridyl-5-thioamide, 6-Aminothionicotinamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N3S
Número de CAS:
Peso molecular:
153.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
177-182 °C
SMILES string
NC(=S)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3S/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI key
LCKBJNNMWMUYAB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)