440507
N-(2-Hydroxyethyl)trifluoroacetamide
97%
Sinónimos:
N-(Trifluoroacetyl)ethanolamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
32-35 °C (lit.)
densidad
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
O=C(NCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)3(10)8-1-2-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
Clave InChI
NPSVCXHBJVBBAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)