731560
3-Iodooxetane
95%
Sinónimos:
1,3-Epoxy-2-iodopropane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5IO
Número de CAS:
Peso molecular:
183.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
disponibilidad
not available in EU
índice de refracción
n20/D 1.563
densidad
2.090 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
IC1COC1
InChI
1S/C3H5IO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
Clave InChI
KBEIFKMKVCDETC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
65.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?