Merck
441902
Sigma-Aldrich
Carbonato de cesio
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Ácido carbónico dicesio
About This Item
Fórmula lineal:
Cs2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
325.82
Beilstein/REAXYS Number:
4546405
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder and chunks
mp
610 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
General description
El carbonato de cesio es una potente base inorgánica ampliamente utilizada en la síntesis orgánica. Es un potencial catalizador quimioselectivo para la reducción de aldehídos y cetonas a alcoholes. Se emplea como base para la reacción de acoplamiento de Heck de 4-trifluorometil-1-clorobenceno y cloruros de arilo.
Application
El carbonato de cesio puede utilizarse como base en reacciones de acoplamiento cruzado C-C y C-N, como las reacciones de aminación de Suzuki−Miyaura, Heck y Buchwald-Hartwig. También se utiliza como base en reacciones de alquilación.
Promueve la O-alquilación eficiente de los alcoholes para formar carbonatos de alquilo mixtos.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Adrenal gland,Testes
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cesium carbonate (CS2CO3)
Lehmann F
Synlett, 2004(13), 2447-2448 (2004)
Mengdi Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(30), 9259-9262 (2014-07-06)
Cs2CO3 has been found to be an efficient and chemoselective catalyst for reduction of aldehydes and ketones to alcohols with one equivalent of Ph2SiH2 as the reductant under solvent-free conditions. Most of the aldehydes employed can be effectively hydrosilated quantitatively
Pd-SAPO-31, an efficient, heterogeneous catalyst for Heck reactions of aryl chlorides.
Srivastava R, et al.
Tetrahedron Letters, 44(18), 3649-3651 (2003)
Single and double Suzuki- Miyaura couplings with symmetric dihalobenzenes
Sinclair DJ and Sherburn MS
The Journal of Organic Chemistry, 70(9), 3730-3733 (2005)
Cesium carbonate: a powerful inorganic base in organic synthesis.
Flessner T and Doye S.
J. Prakt. Chem., 341(2), 186-190 (1999)
Artículos
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Ver todo