Merck
756962
Sigma-Aldrich
3-Bromooxetane
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
136.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.484
density
1.651 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrC1COC1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
InChI key
SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F
flash_point_c
42 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)