Merck
723924
Sigma-Aldrich
3-Bromopyrazole
97%
Sinónimos:
3-Bromo-1H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
60-65 °C
functional group
bromo
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
XHZWFUVEKDDQPF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)