Merck
760390
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
96%
Sinónimos:
1-Methyl-3-bromopyrazole, 3-Bromo-1-methylpyrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.528
bp
204-210 °C/760 mmHg
density
1.585 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
CN1C=CC(Br)=N1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
InChI key
ZGEVJEQMVRIEPX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
224.0 °F
flash_point_c
106.66 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)