722480
5-Bromo-2-methylphenol
95%
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
75-80 °C
functional group
bromo
SMILES string
Cc1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?