Merck
710660
Sigma-Aldrich
(11bS)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H17P
Peso molecular:
312.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
optical activity
[α]22/D +368°, c = 0.5 in chloroform
mp
158-162 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19/h1-12,23H,13-14H2
InChI key
ZOEOSXZNQTXHDI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)