Merck
710636
SAFC
(11bR)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepine borane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20BP
Peso molecular:
326.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Quality Level
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D −272°, c = 0.5 in chloroform
mp
201-205 °C
SMILES string
B.C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P.BH3/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19;/h1-12,23H,13-14H2;1H3
InChI key
CDJLGSCFLBPQSK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)