682446
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
170-175 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1ccc(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
ZCRWSMHXYHEAQD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)