Merck
665525
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9F2N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
157.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
173-177 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].FC1(F)CCNCC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)1-3-8-4-2-5;/h8H,1-4H2;1H
InChI key
OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)