Merck
63407
Sigma-Aldrich
Methyl malonate monoamide
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Methyl carbamoylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
NH2COCH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
117.10
Beilstein/REAXYS Number:
2237801
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
mp
39-44 °C
functional group
amide
SMILES string
COC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
InChI key
LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)