616540
1,2-Dibromoethane-d3
98 atom % D
Sinónimos:
Ethylene-d3 dibromide
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
density
2.214 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D,2D2
InChI key
PAAZPARNPHGIKF-APAIHEESSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)