373842
Sodium formate-d
99 atom % D
Sinónimos:
Formic-d acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
DCO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
69.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
259-262 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].[2H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D;
Clave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-RWQOXAPSSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?