729663
Cholesteryl linoleate-13C18
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+18
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7-10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i1+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1,21+1,25+1,43+1
InChI key
NAACPBBQTFFYQB-YLENWUBHSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>235.4 °F
flash_point_c
> 113.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)