Merck
594598
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,4′-dihydroxyacetophenone
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7BrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
128-132 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3,10-11H,4H2
Clave InChI
RAULLGKGLGXMOM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R K Munns et al.
Journal of chromatography, 442, 209-218 (1988-06-17)
A method is presented for the derivatization and determination of carboxylic acids by high-performance liquid chromatography with electrochemical and ultraviolet detection. The derivatizing reagents used in this study were synthesized, and their suitability was investigated for determination of drugs and