Merck
389390
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-fluoroacetophenone
97%
Sinónimos:
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4COCH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
217.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)