Merck
572470
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
176.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
75-79 °C (lit.)
functional group
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
InChI key
RBFNWOINNIOZKR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)