Merck
655767
Sigma-Aldrich
6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinónimos:
6-(Thiophen-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
189.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
57-61 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc(n1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-7-8-3-1-4-9(11-8)10-5-2-6-13-10/h1-7H
InChI key
HZFJKPQZABOKLA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)